Merck
373648
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobutyrate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 2-nitrobutyrate is a 2-nitroethyl ester of butyric acid. Synthesis of ethyl α-nitrobutyrate from ethyl α-bromobutyrate has been reported.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
373648-BULK:
373648-VAR:
373648-5G:
373648-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)