Merck
372986
Sigma-Aldrich
ポリ[(フェニルイソシアナート)-co-ホルムアルデヒド]
average Mn ~340
別名:
PAPI 2027, PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H3(NCO)CH2]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
8.6 (vs air)
形状
liquid
比活性
~2.7 isocyanate groups/molecule
分子量
average Mn ~340
屈折率
n20/D 1.628
粘度
180 cP(25 °C)(lit.)
bp
200 °C/5 mmHg
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (PPIF) is a chain extender and a cross-linker that is used in the formation of a polyurethane system by forming amide linkages (−NCO).
アプリケーション
PPIF can be used as a cross-linker to DNA and CTMA based films for the fabrication of biomaterials for organic electronic devices. It can be used in the formation of polyurethane based materials for non-linear optical applications.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
372986-BULK:
372986-100ML:
372986-250ML:
372986-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poling and optical studies of DNA NLO waveguides.
Heckman EM, et al.
Proceedings of SPIE, 98(10), 54-54 (2011)
DNA biopolymer conductive cladding for polymer electro-optic waveguide modulators.
Heckman EM, et al.
Applied Physics Letters, 98(10), 54-54 (2011)
New materials with detachable azobenzene: effective, colourless and extremely stable surface relief gratings.
Goldenberg LM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8068-8071 (2009)
Electric poling and relaxation of thermoset polyurethane second-order nonlinear optical materials: Role of cross-linking and monomer rigidity.
Zhang C, et al.
Macromolecules, 34(2), 235-243 (2001)
Biomaterials-based organic electronic devices.
Bettinger CJ and Bao Z
Polymer International, 59(5), 563-567 (2010)