Merck
372323
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-メチル-1-ナフタレンメタノール
99%
別名:
(S)-(−)-1-(1-ナフチル)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
2045009
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −77°, c = 1 in methanol
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
372323-1G:
372323-VAR:
372323-250MG:
372323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high