Merck
371467
Sigma-Aldrich
2,3-ジフェニル-1,4-ジアザスピロ[4.5]デカ-1,3-ジエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2
CAS番号:
分子量:
288.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2(CC1)N=C(c3ccccc3)C(=N2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2/c1-4-10-16(11-5-1)18-19(17-12-6-2-7-13-17)22-20(21-18)14-8-3-9-15-20/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-15H2
InChI Key
GTITYRBBAAHJEH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3-ジフェニル-1,4-ジアザスピロ[4.5]デカ-1,3-ジエンは、複素環構成要素です。溶解金属を用いた2,3-ジフェニル-1,4-ジアザスピロ[4.5]デカ-1,3-ジエンのボルタンメトリー還元について報告されています。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
371467-BULK:
371467-5G:
371467-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of Birch with electrochemical reduction of 2, 3-diphenyl-1, 4-diazaspiro [4.5] deca-1, 3-diene.
Zhou Y, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1493-1497 (2010)