Merck
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44FO2P
CAS番号:
分子量:
486.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
mp
201-203 °C (lit.)
SMILES記法
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
アプリケーション
Antioxidant
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)