Merck
370134
Sigma-Aldrich
3-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
255.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
InChI Key
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370134-BULK:
370134-VAR:
370134-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)