Merck
370045
Sigma-Aldrich
1-[4-(trans-4-Heptylcyclohexyl)phenyl]-2-[trans-4-(4-isothiocyanatophenyl)cyclohexyl]ethane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6C6H10C6H4CH2CH2C6H10C6H4NCS
CAS番号:
分子量:
501.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
SMILES記法
CCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(CC[C@@H]3CC[C@H](CC3)c4ccc(cc4)N=C=S)cc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
370045-1G:
370045-BULK:
370045-250MG:
370045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)