Merck
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23NO3
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
詳細
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol, a piperidone derivative, is a heterocyclic building block.
アプリケーション
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
370002-VAR:
370002-50G:
370002-5G:
370002-BULK:
370002-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)