スキップする
369705
Poly(4-tert-butylstyrene)
average Mw 50,000-100,000
別名:
PTBS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥19,300
この商品について
化学式:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
CAS番号:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
¥19,300
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
mol wt
average Mw 50,000-100,000
feature
hydrophobic
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
455644209864OTV000768
description
average Mw 50,000-100,000
description
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
description
99%
description
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
solid
mol wt
average Mw 50,000-100,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
feature
hydrophobic
feature
-
feature
-
feature
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
369705-VAR: + 369705-BULK: + 369705-10G: + 369705-100G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)