Merck
369586
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)スチレン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
240.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
含みます
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369586-BULK:
369586-1G:
369586-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)