Merck
368873
Sigma-Aldrich
9-ブロモ-9-フェニルフルオレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13Br
CAS番号:
分子量:
321.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
99-101 °C (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
BrC2(c1ccccc1)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
InChI Key
HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvolysis of 9-bromo-9- phenylfluorene has been reported to proceed via limiting SN1 mechanism.[1]
アプリケーション
9-Bromo-9-phenylfluorene may be used in the preparation of:
  • N-(9-(9-phenylfluorenyl))-L-alaninal[2]
  • N-(9-phenylfluoren-9-yl)-L-serine[3]
  • 1-hydroxypyrazoles priotected at the oxygen atom[4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
368873-1G:
368873-5G:
368873-BULK:
368873-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 5-substituted 1-hydroxypyrazoles through directed lithiation of 1-(benzyloxy) pyrazole.
Vedso P and Begtrup M.
The Journal of Organic Chemistry, 60(16), 4995-4998 (1995)
Configurational stability of N-protected. alpha.-amino aldehydes.
Lubell WD and Rapoport H.
Journal of the American Chemical Society, 109(1), 236-239 (1987)
Surrogates for Chiral Aminomalondialdehyde. Synthesis of N-(9-Phenylfluoren-9-yl) serinal and N-(9-Phenylfluoren-9-yl) vinylglycinal.
Lubell WD and Rapoport H.
The Journal of Organic Chemistry, 54(16), 3824-3831 (1989)
Solvent and Substituent Effects in the Solvolysis of 9-Aryl-9-bromofluorenes.
Liu K-T and Lin Y-S.
J. Chin. Chem. Soc., 47(1), 71-76 (2000)