Merck
368709
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-フルオロニトロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)NO2
CAS番号:
分子量:
175.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
InChI Key
DVXDJQKEEKXJBW-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene is a fluorinated building block.
アプリケーション
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene may be used in the preparation of N,N-dimethyl-2-(2-amino-4-fluorophenylthio)benzylamine. It may be used in the synthesis of N-methyl-2-(2-amino-4-fluorophenylthio)benzylamine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
368709-1G:
368709-BULK:
368709-5G:
368709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-METHYL-2-(2-AMINO-4-[18 F] FLUOROPHENYLTHIO) BENZYLAMINE AS SERT IMAGING AGENT.
Huang Y, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 52 (2009)
Grace G Shiue et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 44(12), 1890-1897 (2003-12-09)
There has been considerable interest in the development of PET radioligands that are useful for imaging serotonin transporter (SERT) in the living human brain. For the last decade, (11)C-(+)McN5652 has been the most promising PET agent for studying SERT in