Merck
367826
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)azetidine
97%
別名:
1-Tosylazetidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO2S
CAS番号:
分子量:
211.28
Beilstein:
177046
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
119-122 °C (lit.)
官能基
sulfonamide
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC2
InChI
1S/C10H13NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)11-7-2-8-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
VKCBXONEZGIOSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(p-Toluenesulfonyl)azetidine is a heterocyclic building block. Ag(I)-catalyzed ring-opening of 1-(p-toluenesulfonyl)azetidine (N-tosylazetidine) with alcohols, amines, thiols and related tethered 1,2-ethane dinucleophiles has been reported.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
367826-VAR:
367826-BULK:
367826-1G:
367826-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Milan Bera et al.
The Journal of organic chemistry, 76(5), 1475-1478 (2011-02-05)
[Ag(COD)(2)]PF(6) catalyzes the ring-opening of N-tosylaziridines and -azetidines with alcohols, amines, thiols, and related tethered 1,2-ethane dinucleophiles. Initial rate studies and DFT-based evaluation of stepwise energetics suggest an inverse relationship between the nucleophilic reactivity of a heteroatom donor and its