Merck
367419
Sigma-Aldrich
N-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-N-methylaniline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(O)CH2N(C6H5)(CH3)
CAS番号:
分子量:
321.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES記法
CN(CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NOP/c1-21(18-11-5-2-6-12-18)17-23(22,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16H,17H2,1H3
InChI Key
OWFFKSATMZDTJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367419-BULK:
367419-10G:
367419-2G:
367419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)