Merck
366951
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)フェニルヒドラジン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4NHNH2·HCl
CAS番号:
分子量:
228.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
230 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydrazine
SMILES記法
Cl.NNc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F3N2O.ClH/c8-7(9,10)13-6-3-1-5(12-11)2-4-6;/h1-4,12H,11H2;1H
InChI Key
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride is an organic building block.
アプリケーション
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
366951-1G:
366951-VAR:
366951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haoyue Xiang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7730-7738 (2012-08-21)
An efficient general synthetic approach has been developed to synthesize pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters from chromenone derivatives via a sequential two-step reaction in one pot at ambient temperature in good to excellent yields. This protocol provides a new convenient method