Merck
365181
Sigma-Aldrich
N-ベンジルヒドロキシルアミン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHOH · HCl
CAS番号:
分子量:
159.61
Beilstein:
507948
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
InChI Key
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩はN-置換ヒドロキシルアミンです。(2S,3R)-1,2-エポキシ-4-ペンテン-3-オールの開環に関与しています。 ジベンジルアミンから開始するN-ベンジルヒドロキシルアミンの2段階合成が報告されています。
アプリケーション
N-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩は、これまで未知のアミノシクロペンチトール誘導体の前駆体であるヒドロキシ官能化4-エキソ-エトキシカルボニル-3-オクサ-2-アザビシクロ[3.3.0]オクタン系の前駆体の調製で使用される可能性があります。
アナリシスノート
痕跡量のメチルオレンジを含むことがあり、わずかに赤味がかった色合いを呈するようになる可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365181-VAR:
365181-5G:
365181-1G:
365181-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Large-Scale Low-Cost Preparation of N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride.
Nguyen TB, et al.
Synthesis, 18, 3174-3176 (2009)
[1, 3]-Dipolar intramolecular nitrone olefin cycloaddition reaction of a sugar-derived a, ?-unsaturated ester: a new diastereo-and regioselective synthesis of an aminocyclopentitol.
Jachak SM, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4925-4928 (2001)
The Synthesis of Chiral Polyhydroxylated Pyrrolidines Using a Reverse-Cope Cyclisation.
O'Neil IA, et al.
Synlett, 10, 1408-1410 (2000)