アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmax
407 nm
571 nm (2nd)
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[V](=O)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.O.V/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;;/q-2;;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI Key
XIJDRZKWTNMUAR-YAJYDHHFSA-N
詳細
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
363715-100MG:
363715-BULK:
363715-VAR:
363715-500MG:
試験成績書(COA)