Merck
362247
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチル-1,5-ヘキサジエン
98%
別名:
ジメタリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
110.20
Beilstein:
1697948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
362247-BULK:
362247-VAR:
362247-1ML:
362247-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)