Merck
362212
Sigma-Aldrich
ヨードジオキソビス(トリフェニルホスフィン)レニウム(V)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2ReO2I
CAS番号:
分子量:
869.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
195-197 °C (lit.)
SMILES記法
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 化学選択的直接還元的アミノ化反応
  • 選択的水素化反応
  • リビングラジカル重合反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
362212-BULK:
362212-VAR:
362212-1G:4548173993669
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)