Merck
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-メトキシフェニル)-2-チオ尿素
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NHCSNH2
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
155-157 °C (lit.)
官能基
amine
thiourea
SMILES記法
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
InChI Key
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
361321-BULK:
361321-10G:
361321-VAR:
361321-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)