Merck
360902
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylsilyl malonate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
204.30
Beilstein:
3082383
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
360902-10G:
360902-VAR:
360902-BULK:
360902-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)