Merck
360147
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorocobalt(II)
別名:
ジクロロ[エチレンビス[ジフェニルホスフィン]]コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]CoCl2
CAS番号:
分子量:
528.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Co]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Co/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
SYTWXWRJCLAZFP-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 位置選択的および立体選択的分子間エンインカップリング
  • ハロゲン化アルキルとアリールGrignard試薬とのクロスカップリング反応
  • スチレンのヒドロビニル化
  • タンデムラジカル環化およびクロスカップリング
  • ジメチル化およびヒドロ脱塩素化
  • 付加反応
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360147-5G:
360147-BULK:
360147-1G:4548173938653
360147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1