Merck
359912
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide + Sodium amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
258 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
InChI Key
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
359912-VAR:
359912-10G:
359912-2G:
359912-BULK:
試験成績書(COA)