Merck
359866
Sigma-Aldrich
ジエチルイソシアノメチルホスホナート
97%
別名:
イソシアノメチルホスホン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
177.14
Beilstein:
4674920
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
InChI Key
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 銅触媒付加環化反応
  • フルクトース-1,6-ビスホスファターゼの阻害により糖尿病動物でのグルコースを低減させる、経口投与可能なジアミドプロドラッグの合成
  • 植物病原体に対する抗真菌薬であるステロール類縁体の合成
  • 立体選択的Ugi四成分縮合とそれに続く縮合環化反応に基づくイソシアニド化学により合成された、ステロイド性2,5-ジケトピペラジン類の不斉合成
  • Passerini反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359866-BULK:
359866-VAR:
359866-1ML:
試験成績書(COA)