Merck
35943
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8Cl2O2
CAS番号:
分子量:
183.03
Beilstein:
1938341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.463
bp
184-187 °C
密度
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
InChI Key
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
アプリケーション
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
35943-BULK:
35943-100ML:
35943-VAR:
35943-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)