Merck
359289
Sigma-Aldrich
Sodium dibenzyldithiocarbamate
97%
別名:
Dibenzyldithiocarbamic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2NCSSNa
CAS番号:
分子量:
295.40
Beilstein:
4620553
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na]SC(=S)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NS2.Na/c17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI Key
MYCPTMLDBVIIES-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
359289-25G:
359289-5G:
359289-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J H Shofstahl et al.
Journal of chromatographic science, 28(5), 225-229 (1990-05-01)
The United States Environmental Protection Agency (EPA) currently specifies atomic absorption spectrophotometry as the method of analysis for the priority pollutant metals. While the method is very sensitive, it does suffer from limitations. As an alternative, the use of dibenzyldithiocarbamate