Merck
358932
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
99%
別名:
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20N2
CAS番号:
分子量:
312.41
Beilstein:
2152306
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
テクニック
titration: suitable
SMILES記法
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
InChI Key
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)