Merck
357383
Sigma-Aldrich
Platinum-iridium alloy 70:30
wire, diam. 0.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101711
PubChem Substance ID:
フォーム
wire
組成
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
直径
0.5 mm
SMILES記法
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
InChI Key
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
数量
440 mg = 10 cm; 2.2 g = 50 cm
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Platinum/Iridium wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
GF24889562
Platinum/Iridium
白金 wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267201
白金
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.