Merck
349704
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenoxy)acetic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4OCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Crystal structure of (2-methylphenoxy)acetic acid has been reported.
アプリケーション
(2-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
349704-5G:
349704-VAR:
349704-25G:
349704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methylphenoxy) acetic acid.
Cox PJ and Hickey G.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(5), o771-o773 (2004)