Merck
349615
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropionitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OC2H5)2CN
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2-Diethoxypropionitrile can be prepared by the reaction of orthoacetic acid ethyl ester with HCN.
アプリケーション
2,2-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of [2H4]-acetyl-2-thiazoline. It may be used in the synthesis of 2-acetyl-2-thiazoline by condensation reaction with cysteamine, followed by the hydrolysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349615-VAR:
349615-1G:4548173138831
349615-BULK:
349615-10G:4548173138824
349615-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of character-impact odour compounds of roasted beef.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 196(5), 417-422 (1993)
Evaluation of potent odorants in roasted beef by aroma extract dilution analysis.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(4), 322-325 (1992)