Merck
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O3
CAS番号:
分子量:
288.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
InChI Key
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
347914-100G:
347914-VAR:
347914-1G:
347914-BULK:
347914-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)