Merck
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
別名:
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3Cl3
CAS番号:
分子量:
184.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI Key
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F
引火点(℃)
127 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347477-1G:
347477-BULK:
347477-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)