Merck
347256
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,960
¥9,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,960
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol is a 7-phenol metabolite formed during the hydrolysis of carbofuran.[1] 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol (ddbfo) reacts with Ti(OiPr)4 or Zr(OEt)4 to yield dimers of [Ti(micro-ddbfo)2(ddbfo)6] and [Zr(ddbfo)3(EtOH)(micro-EtO)]2.[2] Analysis of 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol in carbofuran by variable-temperature control system using liquid chromatography has been reported.[3]
アプリケーション
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol was used as starting reagent in the preparation of aminoalkanol derivatives of 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol.[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
347256-VAR:
347256-BULK:
347256-100ML:
347256-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Structural Characterization of Aminoalkanol Derivatives of 2, 3-Dihydro-2, 2-dimethyl-7-benzofuranol with an Expected beta-Adrenolytic and/or Anxiolytic Activity.
Kossakowski J, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 57(3), 285-294 (2002)
Inexpensive temperature control system for high-performance liquid chromatography: Application to carbofuran analysis and temperature programming for liquid chromatographic analysis.
Kikta Jr EJ, et al.
Journal of Chromatography A, 138(2), 321-328 (1977)
Katarzyna Krauzy-Dziedzic et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (19)(19), 2620-2626 (2008-04-30)
Reactions of Ti(OiPr)4 or Zr(OEt)4 with 4 equivalents of 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol (ddbfoH) in toluene gave neutral complexes that in the solid state are dimers of [Ti(micro-ddbfo)2(ddbfo)6] and [Zr(ddbfo)3(EtOH)(micro-EtO)]2 composition. The former could also be conveniently synthesized in a direct reaction of
Metabolism of carbofuran by a pure bacterial culture.
Karns JS, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 25(2), 211-217 (1986)