アッセイ
98%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
CNC(=O)Oc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C10H12BrNO2/c1-6-4-8(14-10(13)12-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346942-VAR:
346942-BULK:
346942-5G:
346942-250MG:
346942-1G:
アクティブなフィルタ