Merck
345539
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dibromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
CAS番号:
分子量:
476.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
反応適合性
core: tin
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
InChI Key
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345539-25G:
345539-BULK:
345539-VAR:
345539-5G:4548173983967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)