Merck
344435
Sigma-Aldrich
Magnesium D-gluconate hydrate
97%
別名:
D-グルコン酸 マグネシウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Mg · xH2O
CAS番号:
分子量:
414.60 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +11°, c = 1.8 in H2O
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI Key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)