Merck
343811
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-(OD)2
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DOCH2CH2OD
CAS番号:
分子量:
64.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
196-198 °C (lit.)
製品343811は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]OCCO[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i3D,4D
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-NMQOAUCRSA-N
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343811-1G:
343811-BULK:
343811-10G:
343811-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)