Merck
341649
Sigma-Aldrich
Copper(II) 3,5-diisopropylsalicylate hydrate
別名:
2-ヒドロキシ-3,5-ビス(1-メチルエチル)安息香酸 銅(II) 錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H34CuO6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
506.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341649-5G:
341649-VAR:
341649-BULK:
341649-1G:4548173984391
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)