アッセイ
97%
形状
liquid
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
237-243 °C (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
341517-5G:
341517-BULK:
341517-25G:
341517-VAR:
試験成績書(COA)