Merck
341266
Sigma-Aldrich
cyclic イソプロピリデン 1,1-シクロプロパンジカルボキシラート
99%
別名:
1,1-シクロプロパンジカルボン酸 環状イソプロピリデン エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O4
CAS番号:
分子量:
170.16
Beilstein:
1241835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
63-65 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
341266-VAR:
341266-5G:
341266-1G:
341266-BULK:
試験成績書(COA)