Merck
341126
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]rhodium(I) tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,500
¥16,500
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H36BF4P2Rh
CAS番号:
分子量:
708.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,500
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C28H28P2.C7H8.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
InChI Key
FVKIJNAEINIHMG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains up to 1 mole acetone of crystallization
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341126-500MG:4548173137643
341126-BULK:
341126-VAR:
341126-100MG:4548173137636
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baptiste Joalland et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(22), 8654-8660 (2020-03-25)
Radio amplification by stimulated emission of radiation (RASER) was recently discovered in a low-field NMR spectrometer incorporating a highly specialized radio-frequency resonator, where a high degree of proton-spin polarization was achieved by reversible parahydrogen exchange. RASER activity, which results from