Merck
341002
Sigma-Aldrich
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandione hydrate
別名:
5-Methoxyninhydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
208.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
InChI Key
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
341002-100MG:
341002-BULK:
341002-500MG:
341002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)