Merck
340073
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 カルシウム二ナトリウム 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,370
500 G
¥12,900
¥5,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,370
500 G
¥12,900
About This Item
化学式:
Ca(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
374.27 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
官能基
amine
SMILES記法
O.[Na]OC(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)CC(=O)O[Na]
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI Key
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate is calcium and sodium salt of EDTA and it can be used:
  • To retain the quality of litchi fruit by the postharvest treatment process.[1]
  • In the preparation of an aqueous solution for hydroxyapatite coating, which is used to coat the magnesium material/particle for biomedical applications.[2][3]
  • To prepare a mobile phase for the separation of diol products from the aqueous solution of the reaction mixture by chromatography techniques.[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340073-BULK:
340073-100G:
340073-5G:
340073-VAR:
340073-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of modified atmosphere packaging and postharvest treatments on quality retention of litchi cv. Mauritius
Sivakumar D and Korsten L
Postharvest biology and technology, 41(2), 135-142 (2006)
Polyetheretherketone/magnesium composite selectively coated with hydroxyapatite for enhanced in vitro bio-corrosion resistance and biocompatibility
Jung H, et al.
Materials Letters, 116, 20-22 (2014)
Production and bio-corrosion resistance of porous magnesium with hydroxyapatite coating for biomedical applications
Kang M, et al.
Materials Letters, 108, 122-124 (2013)
Direct conversion of carbohydrates to diol by the combination of niobic acid and a hydrophobic ruthenium catalyst
Duan Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(42), 26487-26493 (2017)