アッセイ
99%
精製方法
sublimation
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI Key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
339938-BULK:
339938-5G:4548173137568
339938-VAR:
339938-1G:4548173137551