アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
94-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CN)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI Key
YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339806-BULK:
339806-25G:
339806-5G:
339806-VAR:
アクティブなフィルタ