Merck
339369
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-(4-クロロフェニル)チアゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7ClN2S
CAS番号:
分子量:
210.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
169-171 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole was used in the preparation of 2-chloroacetamido-4-(4-chlorophenyl)thiazole.[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339369-BULK:
339369-1G:
339369-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Fungicidal Activity of 2-Imino-3-(4-arylthiazol-2-yl)-thiazolidin-4-ones and Their 5-Arylidene Derivatives.
Liu H-L, et al.
Molecules (Basel), 5(9), 1055-1061 (2000)