338648
4′-ヘキシル-4-ビフェニルカルボニトリル
liquid crystal (nematic), 98%
別名:
4′-n -Hexyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-Hexyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyl[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4′-n -hexylbiphenyl, 4-Cyano-4′-hexyl-1,1′-biphenyl, 4-Cyano-4′-hexylbiphenyl, 4-Hexyl-4′-cyanobiphenyl, 4-Hexyl-4′-cyanodiphenyl, p -Hexyl-p ′-cyanobiphenyl
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
形状
liquid crystal (nematic)
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21N/c1-2-3-4-5-6-16-7-11-18(12-8-16)19-13-9-17(15-20)10-14-19/h7-14H,2-6H2,1H3
InChI Key
VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Used in thermoresponsive meso/nanostructured PS-b-PEO block copolymer-dispersed liquid crystal.
- 4′-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile and their composite liquid crystals were studied for dielectric properties.
- thermo- and electro optical devices (e.g. optical shutters, smart windows, optical sensors,memories and flexible display devices),
- n phase array optics (e.g. as switchable birefringent phase shifters).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338648-BULK:
338648-250MG:
338648-VAR:
338648-1G:
試験成績書(COA)