Merck
338354
Sigma-Aldrich
3-フェノキシアニリン
98%
別名:
3-アミノフェニルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
185.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
329-330 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES記法
Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H11NO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,13H2
InChI Key
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3′-bromopropionamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338354-VAR:
338354-BULK:
338354-25G:
338354-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dona Chianelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(23), 5059-5068 (2003-11-08)
Nonpeptide compounds that mimic bioactive peptides are desirable for a number of clinical indications. We report a new practical method for the design of scaffolds exhibiting drug-like properties that are suitable for the display of peptide pharmacophores. The synthesis of