Merck
338176
Sigma-Aldrich
3,4-O-イソプロピリデン-D-マンニトール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O6
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
82182
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]28/D +29°, c = 3 in H2O
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O1)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H18O6/c1-9(2)14-7(5(12)3-10)8(15-9)6(13)4-11/h5-8,10-13H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
YCOMFYACDCWMMD-WCTZXXKLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
338176-5G:
338176-VAR:
338176-BULK:
338176-1G:
試験成績書(COA)