Merck
337854
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dinitroaniline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(NO2)2NH2
CAS番号:
分子量:
217.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-3-1-4(9(11)12)6(8)5(2-3)10(13)14/h1-2H,8H2
InChI Key
CLMQUEQFVUMDPC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard molar enthalpy of formation of 4-chloro-2,6-dinitroaniline has been evaluated.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
337854-1G:
337854-5G:
337854-BULK:
337854-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Experimental thermochemical study of two chlorodinitroaniline isomers.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(4), 496-501 (2010)